주요 문서
W217820
Sigma-Aldrich
Butyl alcohol
≥99.5%, FCC, FG
동의어(들):
1-Butanol, n-Butanol, Butyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3OH
CAS Number:
Molecular Weight:
74.12
FEMA Number:
2178
Beilstein:
969148
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
02.004
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
vapor density
2.55 (vs air)
분석
≥99.5%
autoignition temp.
649 °F
expl. lim.
11.2 %
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
balsamic; sweet; whiskey
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)