주요 문서
W429540
Sigma-Aldrich
Citronellyl tiglate
≥95%, stabilized, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H26O2
CAS Number:
Molecular Weight:
238.37
FEMA Number:
4295
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
09.340
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Halal
Kosher
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
포함
synthetic α-tocopherol as stabilizer
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
geranium; leafy; fruity; floral; rose
InChI
1S/C15H26O2/c1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,13H,7,9-11H2,1-5H3/b14-6+
InChI key
UCFQYMKLDPWFHZ-MKMNVTDBSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)