주요 문서
W441330
Sigma-Aldrich
trans-3-Hexenyl acetate
≥95%, stabilized, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H14O2
CAS Number:
Molecular Weight:
142.20
FEMA Number:
4413
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
09.928
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Halal
Kosher
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
포함
synthetic α-tocopherol as stabilizer
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
banana; green; fruity; pear; rum
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4+
InChI key
NPFVOOAXDOBMCE-SNAWJCMRSA-N
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
134.6 °F
Flash Point (°C)
57 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)