material
Suprasil® quartz
설명
2 polished windows
제조업체/상표
Hellma (100-QS)
파라미터
200-2500 nm spectral range
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
높이 × 너비 × 깊이
45 mm × 12.5 mm × 4.5 mm
챔버 용적
700 μL
경로길이
2 mm
검출 방법
photometric
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro with glass lids (spectral range 200-2500 nm, pathlength 2 mm, chamber volume 700 μL) are available in high-performance Suprasil quartz material. The highest level of sensitivity in the measurement can be achieved by suitably selecting the cell for a specific application such that it exhibits high transmission in the spectral range of interest. The maximum of 80-90% transmission shown by empty Suprasil quartz cell is caused by the reflection loss at the four glass/air boundaries. When filled with common solvents, the cell will exhibit significantly higher maximum transmissions.
포장
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
법적 정보
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.