material
BaF2
포장
pkg of 2 ea
제조업체/상표
Specac Ltd
기술
IR spectroscopy: suitable
크기
41 mm × 23 mm , rectangular
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Specac® Omni Cell windows [BaF2, 41 mm x 23 mm x 4 mm] are accessories mainly for use with Specac® Omni Cell demountable cell system for IR spectroscopy analysis of liquids, mulls, pastes, and cast film samples.
법적 정보
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.