Key Documents
221791
Sigma-Aldrich
AW Standard Super-Cel® NF
동의어(들):
Diatomaceous earth, calcined
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
11101527
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
형태
powder
파라미터
(0.30) (Permeability(Darcy))
입자 크기
150 mesh (<=5.0%, Tyler sieve retain)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
AW Standard Super-Cel® NF is a filter aid derived from diatomaceous earth.
애플리케이션
Suitable for most filtrations
품질
Free of organic matter
제조 메모
Acid washed
법적 정보
Super Cel is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable