추천 제품
Grade
ACS reagent
Quality Level
분석
≥99.0%
형태
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: lead
불순물
≤0.005% insolubles
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L)
mp
470 °C (dec.) (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.001%
양이온 미량물
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
SMILES string
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI key
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
표적 기관
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable