제품 라인
BioReagent
Quality Level
적합성
in accordance for fluorescence
suitable for fluorescence
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCN(CC)c1ccc2c(cc([o+]c2c1)-c3ccc(cc3)N(C)C)-c4ccccc4C(O)=O
InChI
1S/C28H28N2O3.ClHO4/c1-5-30(6-2)21-15-16-23-25(22-9-7-8-10-24(22)28(31)32)18-26(33-27(23)17-21)19-11-13-20(14-12-19)29(3)4;2-1(3,4)5/h7-18H,5-6H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)
InChI key
IZSVNKSOQVLCDH-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Cyanine-type fluorescent and laser dyes
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
J. Photochem. Photobiol., A, 89, 31-31 (1995)