liquid
포함
oleic acid and 11-aminoundecanoic acid as stabilizer
구성
Fe, 0.3-0.7%
solids, 2.5-3.5%
농도
in H2O
직경
10-50 nm (hydrodynamic diameter, 1% mean volume)
입자 크기
6.5 nm±3.0 nm (Fe-Oxide-Nucleus)
density
1.00 g/mL at 20 °C
SMILES string
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
InChI key
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Concentration 5mg/ml includes total weight nanocrystals plus ligands.
분석 메모
Z-Average: ~33 nm
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves