주요 문서
73275
Sigma-Aldrich
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, nile blue-marked
size: 1 μm
동의어(들):
Melamine-formaldehyde resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.32
Quality Level
양식
aqueous suspension
농도
2.5% (solids)
표면 범위
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
입자 크기
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer. They are printed on the individual certificates.
Extinction maximum: 633 nm
Emission maximum: 672 nm
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)