애플리케이션
For use in Spurr embedding technique.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
294.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
146 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
Designing multi-viscosity embedding media utilizing novel resin/anhydride/catalyst combinations.
Microscopy research and technique, 20(1), 105-106 (1992-01-01)