주요 문서
90475
Sigma-Aldrich
Blue Dextran
average mol wt 10,000
동의어(들):
Blue Dextran 10, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.32
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
형태
powder
분자량
average mol wt 10,000
손실
≤10% loss on drying
용량
0.01-0.08 mmol/g loading
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.