주요 문서
92396
Sigma-Aldrich
Fluorescein di-(β-D-glucopyranoside)
동의어(들):
FDGlu
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H32O15
CAS Number:
Molecular Weight:
656.59
Beilstein:
7455945
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
분석
≥85.0% (HPLC)
Quality Level
형태
solid
형광
λex 490 nm; λem 514 nm±10 nm in H2O
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3c(Oc4cc(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)ccc4C36OC(=O)c7ccccc67)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C32H32O15/c33-11-21-23(35)25(37)27(39)30(45-21)42-13-5-7-17-19(9-13)44-20-10-14(43-31-28(40)26(38)24(36)22(12-34)46-31)6-8-18(20)32(17)16-4-2-1-3-15(16)29(41)47-32/h1-10,21-28,30-31,33-40H,11-12H2/t21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,30-,31-/m1/s1
InChI key
ZTOBILYWTYHOJB-LWXMCBIJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable