주요 문서
96864
Sigma-Aldrich
Potassium sodium tartrate 0.26 M – Glycerol 35% (v/v) solution
동의어(들):
Crystallization solution 2/Kit No 75403
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.25
형태
liquid
Quality Level
pH
7.2±0.2 ( in neat)
density
1.13 g/mL at 20 °C
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves