A0545
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti Rabbit, Anti Rabbit Antibody, Anti Rabbit Igg, Anti-Rabbit Igg, Goat Anti Rabbit IgG Antibody - Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in goat, Goat Anti Rabbit Igg
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
goat
Quality Level
결합
peroxidase conjugate
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
rabbit
반응하면 안 됨
human
기술
direct ELISA: 1:30,000 using using 5 μg/ml of rabbit IgG for the coating and OPD substrate
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
western blot (chemiluminescent): 1:80,000-1:160,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/mL)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)-Peroxidase antibody produced in goat has been used as a secondary antibody during immunofluorescence staining.
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
제조 메모
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.