A1231
Anti-Aurora-A Kinase antibody, Mouse monoclonal
clone 35C1, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Monoclonal Anti-Aurora-A Kinase, Monoclonal Anti-Aurora-A Kinase antibody produced in mouse, Anti-ARK-1, Anti-AURORA2, Anti-Aurora-related kinase 1, Anti-BTAK, Anti-STK15, Anti-STK6, Anti-Serine/threonine protein kinase 15
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
재조합
expressed in mouse cell line
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
35C1, monoclonal
양식
PBS solution
분자량
antigen ~46 kDa
종 반응성
human, mouse
농도
~2 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using HeLa total cell extract
동형
IgG2b
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... AURKA(6790) , AURKA(6790)
mouse ... Aurka(20878) , Aurka(20878)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)