주요 문서
A211030
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rA(bz) Phosphoramidite
configured for ABI
동의어(들):
DMT-2’O-TBDMS-rA(bz) Amidite, N-benzoyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-adenosine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C53H66N7O8PSi
CAS Number:
Molecular Weight:
988.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
생물학적 소스
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Level
제품 라인
Proligo Reagents
분석
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
양식
powder
기술
oligo synthesis: suitable
불순물
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
색상
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
적합성
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
호환성
configured for ABI
뉴클레오시드 프로파일
base: adenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C53H66N7O8PSi/c1-36(2)60(37(3)4)69(65-32-18-31-54)67-46-44(33-64-53(39-21-16-13-17-22-39,40-23-27-42(62-8)28-24-40)41-25-29-43(63-9)30-26-41)66-51(47(46)68-70(10,11)52(5,6)7)59-35-57-45-48(55-34-56-49(45)59)58-50(61)38-19-14-12-15-20-38/h12-17,19-30,34-37,44,46-47,51H,18,32-33H2,1-11H3,(H,55,56,58,61)/t44-,46-,47-,51-,69?/m1/s1
InChI key
FFXHNCNNHASXCT-RFMFGJHUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)