생물학적 소스
rabbit muscle
Quality Level
양식
lyophilized powder
특이 활성도
≥8.0 units/mg protein
구성
Protein, ≥80% biuret
외래 활성
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.03%
lactic dehydrogenase ≤0.03%
phosphoglucose isomerase ≤0.6%
pyruvate kinase ≤0.1%
triosephosphate isomerase ≤0.05%
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
물리적 형태
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)