제품명
1-Aminobenzotriazole,
분석
≥98% (TLC)
Quality Level
양식
powder
환경친화적 대안 제품 점수
old score: 93
new score: 46
Find out more about DOZN™ Scoring
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
81-84 °C (lit.)
solubility
ethanol: 49-51 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
Nn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H6N4/c7-10-6-4-2-1-3-5(6)8-9-10/h1-4H,7H2
InChI key
JCXKHYLLVKZPKE-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CYP1A2(1544)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
지질 신호전달 연구를 위한 생체 활성 저분자
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research