생물학적 소스
bovine
Quality Level
설명
endotoxin tested
무균
sterile-filtered
제품 라인
BioXtra
분석
33-37% total protein basis (UV)
양식
liquid
기원
USA origin
농도
35% in DPBS
기술
blocking: suitable
cell culture | mammalian: suitable
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.