결합
peroxidase conjugate
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
chicken
기술
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:160,000 using indirect chemiluminescence system using 5 ng human IgG/dot and chicken anti-human IgG as the primary antibody and Luminol plus enhancer as the substrate.
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using using human pancreas sections and chicken anti-human insulin as the primary antibody.
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
제조 메모
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)