주요 문서
AF1
Sigma-Aldrich
Aflatoxin kits
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NA.32
저장 온도
2-8°C
Quality Level
포장
Four aflatoxins from Aspergillus flavus
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
  • A6636Aflatoxin B1 1 mgSDS
  • A9887Aflatoxin B2 1 mgSDS
  • A0138Aflatoxin G1 1 mgSDS
  • A0263Aflatoxin G2 1 mgSDS
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Sven C Neulinger et al.
Applied and environmental microbiology, 75(5), 1437-1444 (2008-12-31)
The cold-water coral Lophelia pertusa (Scleractinia, Caryophylliidae) is a key species in the formation of cold-water reefs, which are among the most diverse deep-sea ecosystems. It occurs in two color varieties: white and red. Bacterial communities associated with Lophelia have