주요 문서
AXYPCR384LC480W
PCR microplate for Roche® 480 LightCycler®
with film, white, size 384 wells, pkg of 5x10plates/cs, conical bottom white polypropylene wells
동의어(들):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
material:
conical bottom white polypropylene wells
최대 용적:
30 μL
크기:
384 wells
작업 용적:
30 μL
material
conical bottom white polypropylene wells
무균
non-sterile
제조업체/상표
Axygen Inc PCR-384-LC480-W
Corning
포장
pkg of 5x10plates/cs
최대 용적
30 μL
크기
384 wells
작업 용적
30 μL
색상
white
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Axygen® PCR microplate is ideal for use with Roche Light Cycler 480 system.
  • Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
  • Includes Ultra Clear sealing film.
  • A printed alphanumeric grid enables well identification.
  • Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LightCycler is a registered trademark of Roche
Roche is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)