주요 문서
AXYPCR96SGC
Corning® Axygen® 96 Well Segmented PCR Microplate
size 96 wells, clear, pkg of 5x10plates/cs
동의어(들):
PCR segmented microplate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
material:
conical bottom wells
크기:
96 wells
material
conical bottom wells
제조업체/상표
Axygen Inc PCR-96-SG-C
Corning
포장
pkg of 5x10plates/cs
크기
96 wells
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)