주요 문서
AXYRESV25S
Reservoir
capacity 25 mL, sterile
동의어(들):
Liquid Reservoir, Reservoir Container, Storage Reservoir
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121522
NACRES:
NB.13
무균
sterile
제조업체/상표
Axygen Inc
Corning
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Axygen® reagent reservoirs are optimized for use with multichannel pipettors.
  • The pour-off spouts on each corner and the sharp "V" bottom design facilitate maximum sample retrieval.
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)