주요 문서
AXYSCT050SSCS
Screw cap tube
self-standing, size 0.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
동의어(들):
centrifuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
material
cap (screw cap)
flat bottom tube
polypropylene
무균
sterile
제조업체/상표
Axygen Inc SCT-050-SS-C-S
Corning
포장
pkg of 8x500caps/cs
파라미터
20000 × g max. RCF
크기
0.5 mL
색상
clear
clear
피팅
cap (screw cap)
적합성
suitable for (centrifugation)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)