주요 문서
AXYSCT15ML500
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 15 mL
동의어(들):
15 ml centrifuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
material
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
무균
non-sterile
포장
pack of 50 ea
case of 500 ea
제조업체/상표
Axygen Inc SCT-15ML-500
Corning
파라미터
12000 × g max. RCF
용량
15 mL
색상
clear
피팅
cap (screw cap)
적합성
suitable for (centrifugation)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)