주요 문서
AXYST200SSS
Self standing screw cap tubes
capacity 2.0 mL, clear, sterile
동의어(들):
centrifuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
material
clear
screw top cap
무균
sterile
특징
RCF 20,000 × g
포장
pack of 500 tubes
case of 8 packs
제조업체/상표
Axygen Inc
Corning
용량
2.0 mL
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)