주요 문서
AXYTF205WBRS
Pipette tips
capacity 200 μL, wide bore, filtered, clear, sterile
동의어(들):
pipet tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
material
clear
무균
γ-irradiated
sterile
특징
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
wide bore
포장
case of 960 tips racked
제조업체/상표
Axygen Inc
Corning TF-205-WB-R-S
용량
200 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Browse all pipette tips
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1