주요 문서
B4061
Sigma-Aldrich
BATCP
≥98% (HPLC), solid
동의어(들):
(S)-[5-Acetylamino-1-(2-oxo-4-trifluoromethyl-2H-chromen-7-ylcarbamoyl)pentyl]carbamic acid tert-butyl ester, Cpd 3b
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H28F3N3O6
CAS Number:
Molecular Weight:
499.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
solubility
DMSO: 16 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)Nc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C23H28F3N3O6/c1-13(30)27-10-6-5-7-17(29-21(33)35-22(2,3)4)20(32)28-14-8-9-15-16(23(24,25)26)12-19(31)34-18(15)11-14/h8-9,11-12,17H,5-7,10H2,1-4H3,(H,27,30)(H,28,32)(H,29,33)/t17-/m0/s1
InChI key
NVKNRJCOVHAZDK-KRWDZBQOSA-N
생화학적/생리학적 작용
HDAC 6 selective substrate (over HDAC 1, Class II over Class I).
특징 및 장점
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
관련 콘텐츠
당사는 유전자 조절 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 전사 인자 조절인자, 염색질 변형 효소 억제제, 작용제/길항제와 같은 여러 저분자 연구 툴을 제공합니다. 이러한 연구 툴 제품군은 아래에 나와 있습니다.