주요 문서
B6660
Nalgene® bottles, style 2114
capacity 500 mL
동의어(들):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
square translucent bottle
조인트
Joints threaded neck (53)
설명
Not autoclavable
특징
with cap
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Nalgene® 2114-0016
bottle L × H × W
74 mm × 146 mm × 74 mm
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Square, wide-mouth bottles
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)