material
green polypropylene
특징
for tubes 0.5, 1.5, and 2.0 mL
no. of holes 100
포장
pack of 5
제조업체/상표
Bel-Art F18851-0013
기술
cryopreservation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sturdy freezer boxes provide compact storage and keep microcentrifuge tubes organized on the bench, in the freezer, or during transport.
특징 및 장점
- Alphanumeric Indexing
- Translucent lid for easy access and viewing; matte panels can be used for labeling (100-place boxes have hinged lid, 81-place boxes have lift off lid)
- Withstand -80°C to +121°C (-112° to +249°F)
- Stackable with molded-in ′no slide′ features
- Assorted Colors with translucent lids (natural, blue, green, orange and purple)
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.