Merck
BAF189700002
Bel-Art® Tissue Culture Flask Rack
Holds 5 x 260 mL flasks, polypropylene
동의어(들):
189700002, F18970-0002, benchtop flask holder, flask holder, flask organiser, flask support
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
polypropylene
특징
Holds 5 x 260 mL flasks
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18970-0002
웰 길이
75 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rugged white polypropylene is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121°C (250°F).
Racks to hold either 25cm² or 75cm² (50-75ml or 250-260ml) or similar sized flasks in an upright position during processing of tissue cultures.
특징 및 장점
  • Prevents "domino effect" of flasks tipping.
  • Helps organize flasks when collecting or changing medium, washing of cell monolayer, trypsinization and seeding of cells.
  • Grips on each end aid in handling and transport of flasks to the incubator.
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)