material
vinyl
특징
16 pockets per page
Holds 16 x slides
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
Bel-Art F44170-0000
크기
230x270 mm
슬롯 크기
1 × 3 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The standard 23 x 30cm (9" x 12") 3-ring loose-leaf binder includes ten 22 x 27cm (8 1/2 " x 10 1/2 ") vinyl View-Pack Microscope Slide Holder Pages (sufficient for 160 slides). Every page has pockets featuring a white back and transparent front. A center flap holds slides securely. Folding the page along the middle crease allows slides to be conveniently retrieved. View-Pack Microscope Slide Holder Pages may also be purchased separately.
Organize, display and transport microscope slides
Organize, display and transport microscope slides
- Includes ten 8 1/2 " x 10 1/2 " vinyl microscope slide holder pages
- 16 slides 25 x 75mm (1" x 3") are held in separate pockets on every page
법적 정보
View-Pack is a registered trademark of SP Scienceware, Division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.