주요 문서
BMSIPD4400B400
Sigma-Aldrich
Blender Bag
capacity 400 mL
동의어(들):
homogenization bag, homogenizer bag
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
24111500
NACRES:
NB.74
material
clear
low-density polyethylene
무균
non-sterile
제조업체/상표
Benchmark Scientific IPD4400-B400
bag H × W
300 cm × 180 cm
용량
400 mL
일반 설명
Blender bag, 400ml, for use in BenchMasher 400 and other paddle blenders. Includes lateral nylon filter.
애플리케이션
Homogenization and blending of agricultural, food, pharmaceutical and laboratory samples.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)