material
stainless steel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific IPS2050-P-S2
직경 × 길이
90 mm × 400 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Perfect for use is small mouth, round flasks, this stainless steel propeller is designed for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
애플리케이션
stirring, mixing
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.