product name
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid, ≥98% (TLC), powder
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
형태
powder
색상
yellow
mp
245-250 °C (lit.)
solubility
H2O: slightly soluble
methanol: water: soluble
polar organic solvents: soluble
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
InChI key
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
관련 콘텐츠
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
일산화질소 (NO) 및 세포 스트레스 연구를 위한 생체 활성 저분자