material
ethylene vinyl acetate
무균
non-sterile
포장
case of 50 ea (internal packs of 10)
제조업체/상표
Greiner 381080
크기
96 wells
색상
translucent
적합성
suitable for (for sealing 96 well plates)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
화학적/생리학적 저항성
Greiner CapMats are DMSO-resistant and withstand temperatures from -20°C to +60°C
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객