C3930
Calmidazolium chloride
solid
동의어(들):
1-[Bis(4-chlorophenyl)methyl]-3-[2,4-dichloro-β-(2,4-dichlorobenzyloxy)phenethyl]imidazolium chloride, 1-[bis(4-Chlorophenyl)methyl]-3-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2,4-dichlorobenzyloxy)ethyl]-1H-imidazolium chloride, R 24571
About This Item
추천 제품
양식
solid
Quality Level
색상
white
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Cl-].Clc1ccc(cc1)C(c2ccc(Cl)cc2)[n+]3ccn(CC(OCc4ccc(Cl)cc4Cl)c5ccc(Cl)cc5Cl)c3
InChI
1S/C31H23Cl6N2O.ClH/c32-23-6-1-20(2-7-23)31(21-3-8-24(33)9-4-21)39-14-13-38(19-39)17-30(27-12-11-26(35)16-29(27)37)40-18-22-5-10-25(34)15-28(22)36;/h1-16,19,30-31H,17-18H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
YGEIMSMISRCBFF-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
주의사항
재구성
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)