제품명
Collagen from human placenta, Bornstein and Traub Type III (Sigma Type X), powder
생물학적 소스
human placenta
Quality Level
분석
≥90% (GE)
양식
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
solubility
aqueous acid: soluble
UniProt 수납 번호
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
성분
주의사항
제조 메모
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)