주요 문서
C4551
Sigma-Aldrich
Vertical mini-gel Comb
10 cm wide, for use with 1.0 mm x 10 wells
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105305
NACRES:
NB.51
product name
Combs for vertical mini-gel, 10 cm wide, size 1.0 mm × 10 wells
크기
1.0 mm × 10 wells