분석
≥97% (HPLC)
형태
solid
구성
Peptide content, ≥70%
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C103H185N31O24S/c1-17-58(10)80(98(154)131-75(50-57(8)9)97(153)133-82(63(15)136)100(156)134-81(62(14)135)99(155)126-72(39-46-159-16)92(148)127-73(48-55(4)5)93(149)119-61(13)101(157)158)132-84(140)59(11)117-79(138)53-116-86(142)66(33-21-25-40-104)122-95(151)74(49-56(6)7)128-90(146)68(35-23-27-42-106)124-89(145)71(38-30-45-115-103(112)113)125-88(144)70(37-29-44-114-102(110)111)120-83(139)60(12)118-94(150)77(52-78(109)137)130-96(152)76(51-64-31-19-18-20-32-64)129-91(147)69(36-24-28-43-107)123-87(143)67(34-22-26-41-105)121-85(141)65(108)47-54(2)3/h18-20,31-32,54-63,65-77,80-82,135-136H,17,21-30,33-53,104-108H2,1-16H3,(H2,109,137)(H,116,142)(H,117,138)(H,118,150)(H,119,149)(H,120,139)(H,121,141)(H,122,151)(H,123,143)(H,124,145)(H,125,144)(H,126,155)(H,127,148)(H,128,146)(H,129,147)(H,130,152)(H,131,154)(H,132,140)(H,133,153)(H,134,156)(H,157,158)(H4,110,111,114)(H4,112,113,115)/t58-,59-,60-,61-,62+,63+,65-,66-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,80-,81-,82-/m0/s1
InChI key
LRKHMNPQPYICFK-RBGVSSEXSA-N
유전자 정보
human ... CAMK2A(815) , CAMK2B(816) , CAMK2D(817) , CAMK2G(818)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Amino Acid Sequence
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable