product name
Congo Red, certified by the Biological Stain Commission, BioXtra
Grade
certified by the Biological Stain Commission
Quality Level
제품 라인
BioXtra
형태
powder
구성
Dye content, ≥85%
기술
microbe id | staining: suitable
mp
>360 °C (lit.)
solubility
H2O: 10 mg/mL
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1c(cc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)\N=N\c5cc(c6ccccc6c5N)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2/b37-35+,38-36+;;
InChI key
IQFVPQOLBLOTPF-HKXUKFGYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
적합성
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges