주요 문서
C7157
Sigma-Aldrich
Coproporphyrin III tetramethyl ester
powder, ≥85% (HPLC)
동의어(들):
Tetramethyl 3,8,13,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,18-tetrapropionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C40H46N4O8
CAS Number:
Molecular Weight:
710.82
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
제품명
Coproporphyrin III tetramethyl ester, ≥85% (HPLC)
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥85% (HPLC)
양식
powder
mp
168-170 °C (lit.)
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OC)c(CCC(=O)OC)c4C)c(C)c3CCC(=O)OC
InChI
1S/C40H46N4O8/c1-21-25(9-13-37(45)49-5)33-18-31-23(3)26(10-14-38(46)50-6)34(43-31)19-32-24(4)28(12-16-40(48)52-8)36(44-32)20-35-27(11-15-39(47)51-7)22(2)30(42-35)17-29(21)41-33/h17-20,41,44H,9-16H2,1-8H3/b29-17-,30-17-,31-18-,32-19-,33-18-,34-19-,35-20-,36-20-
InChI key
LBHYIBKOOKXTGC-LHPWBCDESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
One of the main tetrapyrrole compounds secreted by Rhodobacter sphaeroides in culture.
제조 메모
Enzymatically prepared
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)