주요 문서
C7312
Nalgene® sealing caps
동의어(들):
bottle cap, bottle closure
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.17
material
polypropylene screw closure
retained silicone gasket
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
Nalgene DS3132-0020
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ensure leakproof service of Nalgene™ of Oak Ridge centrifuge bottles and tubes at their recommended maximum rated speeds by using these specific sealing caps, also recommended for use when spinning hazardous materials.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)