Merck
C7983
Scienceware® cloning cylinders, polystyrene
I.D. × H 4.7 mm × 8 mm
동의어(들):
cloning cylinder, cloning equipment, 378470100, F37847-0100, clone isolation chamber, cloning flask
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41106618
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
제품 이름
Scienceware® cloning cylinders, polystyrene, I.D. × H 4.7 mm × 8 mm
sterility
sterile
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37847-0100
I.D. × H
4.7 mm × 8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
General description
To isolate a clone, sterile grease (not included) is applied to bottom edge of cylinder and inverted over clone of choice. Provides an isolation chamber to trypsinize and recover clonal colonies.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Characterization of colony-forming cells in adult human articular cartilage.
Ozbey O, Sahin Z, Acar N, et al.
Acta Histochemica, 116(5), 763-770 (2014)