제품명
Monoclonal Anti-Connexin-43 antibody produced in mouse, clone CXN-6, ascites fluid
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
CXN-6, monoclonal
분자량
antigen 43 kDa
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
rat, hamster, bovine, mouse, human
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:8,000-1:16.000 using mouse whole brain extract
동형
IgM
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GJA1(2697) , GJA1P1(2698)
mouse ... Gja1(14609)
rat ... Gja1(24392)
관련 카테고리
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- fluorescent immunostaining
- western blotting
- immunocytochemistry
- preparation of immuno-affinity columns
생화학적/생리학적 작용
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.