Merck
C9802
Cover glasses
size 22 mm × 22 mm
동의어(들):
Glass Cover Slips, Microscope Cover Glass
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122600
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
제품 이름
Cover glasses, size 22 mm × 22 mm
description
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
packaging
case of 10 1-oz pkgs
pkg of ~155 per ounce
size
22 mm × 22 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Application
Cover glasses have been used:
  • to mount the tissue sections on the slide for confocal laser scanning microscopic analysis
  • to scrape off excess mucus and residual feces from intestinal tissue during organoids preparation
  • in the microinjection chamber
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.