주요 문서
CLS3284
Corning® CellSTACK® accessories
tubing I.D. 9.5 mm, L 7 cm, filter size 37 mm , hydrophobic glass fiber, sterile, cap (vent), case of 4
동의어(들):
Cellstack accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.13
material
cap (vent)
무균
sterile
포장
case of 4
제조업체/상표
Corning 3284
길이
7 cm
필터 크기
37 mm , hydrophobic glass fiber
튜빙 I.D.
9.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
법적 정보
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.