주요 문서
CLS3343
Corning® 96 Well Storage Microplate
V-bottom, expanded volume, polypropylene, standard height, bag of 10 ×, non-sterile, lid: no
동의어(들):
96 multiwell plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material
V-bottom
polypropylene
무균
non-sterile
특징
lid: no
제조업체/상표
Corning 3343
포장
bag of 10 ×
최대 용적
450 μL
크기
96 wells
작업 용적
450 μL
색상
clear
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
  • Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
  • Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
  • RNase-/DNase-free.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.